Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
12360.14EA 38.4 EUR InStock
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
Aluminiumnitrat Nonahydrat ≥98%
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Purity: 98% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystals Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
Melting Pt: 73,5 °C
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,352
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge