Aluminiumsulfat Hydrat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
12362.36 12362.A1 12362.A7
12362.36EA 42 EUR InStock
12362.36 12362.A1 12362.A7
Aluminiumsulfat Hydrat ≥97%
Aluminiumsulfat Hydrat
Purity: 97+% CAS No.: 17927-65-0 Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x~14-18) Formula Weight: 342.15(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.61 pH: 3.5 Merck Reference: 14,366 MDL No.: MFCD00149136
Formel: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 366.21 g/mol
Dichte: 1.61
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149136
CAS-Nummer: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge