1,2,4-Trimethylbenzol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
12411.36 12411.A3 12411.B4 12411.A9
12411.36EA 39.6 EUR InStock
12411.36 12411.A3 12411.B4 12411.A9
1,2,4-Trimethylbenzol ≥98%
1,2,4-Trimethylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 95-63-6 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 48°(118°F) Physical Form: Liquid Density: 0.882 Refractive Index: 1.5040 Odour: Aromatic Melting Point: -44° Boiling Point: 169-171° Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether Beilstein Reference: 1903005 Merck Reference: 14,7915 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008527
Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 169…171 °C
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0,882
Flash-Pt: 48 °C (118 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008527
CAS-Nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7915
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge