Simazin (2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazin) ≥99,5%
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
124502DEA 36.8 EUR InStock
124502D
Simazin (2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazin) ≥99,5%
Simazin (2-Chlor-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazin)
Formel: C₇H₁₂ClN₅
Melting Pt: 219 °C
Flash-Pt: 100 °C (geschlossener Tiegel)
MDL Number: MFCD00023174
CAS-Nummer: 122-34-9
EINECS: 204-535-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge