Gallocyanin 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
124508-10G
124508-10GEA 94.4 EUR InStock
124508-10G
Gallocyanin 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Gallocyanine
Gallocyanine, Dye content 90 % (7-Dimethylamino-4-hydroxy-3-oxo-phenoxazine-1-carboxylic acid)
Formel: C₁₅H₁₃ClN₂O₅
MW: 336.73 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011926
CAS-Nummer: 1562-85-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge