VWR®, Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Mix 3
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
124832SEA 128 EUR InStock
124832S
VWR®, Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) Mix 3
Standards Umweltanalyse-Standards
16 Komponenten
5 μg/ml: Benzo(k)fluoranthen
10 μg/ml: Benzo(a)pyren; Dibenz(a,h)anthracen; Fluoranthen; Benzo(a)anthracen; Benzo(b)fluoranthen; Benzo(g,h,i)perylen; Indeno(1,2,3-cd)pyren; Chrysen; Pyren
100 μg/ml: Fluoren; Naphthalen; Acenaphthylen; Anthracen; Phenanthren; Acenaphthen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge