Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
12739.01 12739.03 12739.06
12739.01EA 79.5 EUR InStock
12739.01 12739.03 12739.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) (51,6 - 52,6% Pt)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9 Molecular Formula: C8H12Cl2Pt Formula Weight: 374.18 Physical Form: Solid Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 250° dec. Solubility: Soluble in dichloromethane MDL No.: MFCD00012413
Formel: C₈H₁₂Cl₂Pt
Melting Pt: 250 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012413
CAS-Nummer: 12080-32-9
EINECS: 235-144-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge