Quecksilberselenid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
12832.03 12832.06
12832.03EA 81.2 EUR InStock
12832.03 12832.06
Quecksilberselenid ≥99,999% (Metall-Basis)
Quecksilberselenid
Purity: 99.999% CAS No.: 20601-83-6 Molecular Formula: HgSe Formula Weight: 279.55 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 8.21 Appearance: Gray Odour: Odourless Melting Point: subl. UN No.: 2025 MDL No.: MFCD00049743
Formel: HgSe
MW: 279.55 g/mol
Melting Pt: 998 (Subl.)
Dichte: 8.21
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049743
CAS-Nummer: 20601-83-6
EINECS: 243-910-5
UN: 2025
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge