Bleiselenid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
12840.18
12840.18EA 0 EUR InStock
12840.18
Bleiselenid ≥99%
Bleiselenid
Formel: PbSe
MW: 286.16 g/mol
Melting Pt: 79.5…80 °C
Dichte: 8.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016273
CAS-Nummer: 12069-00-0
EINECS: 235-109-4
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge