Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Autoklavierbare Beutel

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

129-0018EA 478 EUR InStock
129-0018 129-0019 129-1153 129-1154 129-1155 129-1156 129-1570 129-1571 129-1572
VWR®, Autoklavierbare Beutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste, temperaturbeständige Beutel, hervorragend geeignet für die Beseitigung gefährlicher Abfälle, die vorher autoklaviert werden müssen. Sie eignen sich auch zur Dekontamination und Autoklavierung von anderen kontaminierten Produkten. Die Lieferung erfolgt komplett inklusive der benötigten Verschlussdrähte. PP, Stärke: 37,5 µm oder 50 µm, transparent.

  • Transparenter Beutel
  • Beutel sind bis 135 °C autoklavierbar
  • Hohe Reißfestigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßeinwirkung

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge