VWR®, Biohazard-Beutel
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
129-0030EA 240 EUR InStock
129-0030 129-0032 129-1560 129-1562
VWR®, Biohazard-Beutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste Beutel, hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die autoklaviert werden müssen. PP, Stärke: 75 µm, rot, mit 'Biohazard'-Aufdruck.
  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Praktischer Temperaturindikatortext ist vor dem Autoklavieren weiß, danach schwarz
  • 'Contents Have Been Autoclaved' zeigt die erfolgreiche Autoklavierung an
  • Leuchtend rot für gute Erkennbarkeit und sehr gut sichtbarer Aufdruck 'Biohazard' mit entsprechendem Warnzeichen
Diese Beutel sind DOT zugelassen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge