Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe, PP

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

129-0037EA 149 EUR InStock
129-0037 129-0038 129-1556 129-1557 129-1558
VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe, PP
Beutel Entsorgungsbeutel
Diese robusten Beutel sind hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die autoklaviert werden müssen. PP, 50 µm dick.

  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Mit oder ohne Temperaturindikator verfügbar
  • Praktischer Temperaturindikatortext ist vor dem Autoklavieren weiß, danach schwarz
  • Text 'Contents Have Been Autoclaved' zeigt die erfolgreiche Autoklavierung an
  • Leuchtend rot für gute Erkennbarkeit und sehr gut sichtbarer Aufdruck „Biohazard“ mit entsprechendem Warnzeichen (nicht alle Artikel)

Die Taschen sind so formuliert, dass sie Belastungen an den Seitennähten standhalten und stark genug sind, um Gegenstände im Labor aufzunehmen.

The bags meet the requirements of the 480 g tensile strength test as described in ASTM D 299-94A.

Zertifizierungen: Erfüllen die Anforderungen des 480 g-Zugfestigkeitstests gemäß ASTM D 299-94A.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge