VWR®, Wischmopps für Reinräume
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
129-0147EA 552 EUR InStock
129-0147 129-0148 129-0149
VWR®, Wischmopps für Reinräume
Mopps
Wischmopps aus 100 % Polyester. Doppelt durchsichtiger Polybeutel für den Einsatz in Reinräumen. Gute chemische Absorption. Ideal zum Auftragen von Reinigungslösungen auf Böden in kritischen Umgebungen.
  • Steriler Fransenwischmopp, 129-0148, mit Sterilitätsgrad 10⁻⁶
  • Gerippter Fransenwischmopp mit hervorragender Absorption von Chemikalien
Zur Verwendung in Umgebungen der Klasse 10, ISO 4, M2.5 und darunter geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge