Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LVK-MOP MVK-MOP VK-MOPIR LVK-MOPIR MVK-MOPIR TLVKMOP LVK-SOX MVK-QT-SOX VK-MOP 2652K 2652SS TMVKMOP TLVKMOPIR 2653SS 2652LF 2651LF
129-0157EA 96.6 EUR InStock
129-0157 129-0158 141-0988 141-0971 141-0972 141-0982 129-0977 129-0978 141-0987 141-1468 141-1465 141-1660 141-1661 141-1466 141-1453 CONT2651LF
Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Mopps
Dieses leichte Einweg-Moppsystem mit Polyestergewirk eignet sich ausgezeichnet zum Aufbringen von Desinfektionsmitteln und für die Nassreinigung von vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen. Dank der vollständigen Bewegungsfreiheit erreichen Sie selbst schwer zugängliche Ecken und Decken.
  • Moppaufsätze sind zellulosefrei und mit vielen verschiedenen Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln kompatibel
  • Moppaufsätze sind lasergeschnitten und haben versiegelte Kanten, sodass potentielle Kontaminierungen durch Partikelabscheidung beim Wischen weiter reduziert werden
  • Aufsätze sind für den Einmalgebrauch vorgesehen
  • Moppaufsätze in unsteriler und steriler Ausführung erhältlich
  • Alle Bestandteile des VertiKlean®-Systems können mit Gammastrahlung, ETO und im Autoklaven sterilisiert werden
For aseptic processing or sterile core areas, the sterile mop heads provide truly validated sterility to a Sterility Assurance Level of 10 to 6 in accordance with standards and recommended practices of the AAMI guidelines.
Mop heads are constructed with a polyester cleanroom knit fabric laminated to clean ester foam. The absorbent foam carries solvents and disinfectants to the surface; the polyester fabric offers excellent abrasion resistance and helps distribute the liquid uniformly on the surface being cleaned. Mop heads with a textured surface are ideal for applications requiring additional scrubbing performance.
Das System mit auswechselbaren Bestandteilen besteht aus Einweg-Polyester/Schaumstoff-Moppaufsätzen, die an einem schwenkbaren Edelstahl-Mopphalter mit Anschlussverbindung befestigt sind. Der "QuickConnect"-Schnellanschluss ermöglicht eine einfache Befestigung an die kompatiblen Verlängerungsstangen, die für eine uneingeschränkte Reinigungsbewegung um 360° drehbar sind.
Auswechselbare VertiKlean® Sox Bezüge schützen die Einweg-Moppaufsätze bei der vertikalen Nassreinigung und verlängern die Lebensdauer des Mopps bei der Reinigung extrem rauer Oberflächen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge