Wischtücher, getränkt mit Silikon, SilSat™
Lieferant: MICRONOVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SSW6-01IR
129-0248EA 1040 EUR InStock
129-0248
Wischtücher, getränkt mit Silikon, SilSat™
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
SilSat-Tücher lösen das Problem der kontrollierten Verwendung von Schmiermitteln, indem sie hochwertiges Silikon auf einem vorgetränkten Tuch anbieten. Jedes Polyestertuch enthält mehrere Gramm Silikon, genug, um Zahnräder oder Rollen an Füllleitungen zu warten oder Verschlusskappen und Ventile zu schmieren. Die Tücher werden mit Gammastrahlen bestrahlt.
  • Hochwertige Silikon-/Alkoholmischung
  • Geringe Imprägnierung
  • Vermeidet den Transfer von Silikon in das Produkt oder kritische Oberflächen
Farbe: Weiß
Gewicht: 106 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge