Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Entsorgungsbeutel für Krankenhausabfälle, Cliniclave

Lieferant: ALPHA PACKAGING

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

121-038
129-0415EA 0 EUR InStock
129-0415
Entsorgungsbeutel für Krankenhausabfälle, Cliniclave
Beutel Entsorgungsbeutel
Beutel aus strapazierfähigem PP, Folie, Dicke: 50 µm, klar mit blauer Schrift.

  • Durchlässig für Ethylenoxid oder autoklavierbar bei 134 °C für 3,5 Minuten bei 32 psi bis 2,2 bar
  • An der Seite geschweißt für eine bessere Grundfestigkeit

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge