Bindedraht, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H131900000
129-1025EA 224 EUR InStock
129-1025
Bindedraht, SP Bel-Art
Kabelbinder
Starke Bindedraht-Beutelverschlüsse sind einfacher zu verwenden als Schnüre oder Gummibänder. Aus weichem, kupferverzinntem, geglühtem Eisendraht, versiegelt in extrudiertem, fabrikneuem Vinyl.
  • Auf die gewünschte Länge schneiden und Enden miteinander verdrehen
  • Für Temperaturbereiche von -45 bis +121 °C geeignet
Besonders zum Bündeln von unhandlichen Gegenständen wie Stäbe, Drähte oder Röhrchen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge