BinLiners Abfallbeutel und BinLiner Gestelle
Lieferant: MICRONOVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BL2-40TRIR BL2-40TRIRB BL4-40TRIRB BL4-40TRIRBB BL4-40TRIR BL2-40TRB BL1-40TRIRBB BL4-4060BB BL4-4060IRBB BL3-2436IRBB BL4-3440PC BL6-4048PC BL2-1016IRBB BLT-12IR BL2-40TRBB BL3-8265PC
129-1090EA 681 EUR InStock
129-1090 129-1091 129-1093 129-1094 129-1092 129-1584 129-1595 129-1588 129-1587 129-1688 129-1689 129-1690 129-1687 129-1774 MICRBL2-40TRBB MICRBL3-8265PC 129-3991
BinLiners Abfallbeutel und BinLiner Gestelle
Beutel Entsorgungsbeutel
Die Micronova BinLiners™ aus LDPE sind ideal für das Sammeln und Entsorgen von Abfällen, das Sammeln und den Transport von Teilen oder Rohmaterialien sowie die Lagerung in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen. Erhältlich in Stärken von 1 bis 6 mm für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Abdeckung von Geräten, Entsorgung von Produktionsabfällen, Lagerung von Dokumenten, Auskleidung von großen Produktionsbehältern, etc.
  • Aus FDA-konformem Material
  • Einfachnaht
  • Bodennähte mit Seitenfalten für bessere Passform in rechteckigen Behältern
  • Rollen mit Kunststoffkern oder flach verpackt
  • In verschiedenen Größen für eine große Bandbreite von Anwendungen verfügbar
  • Erhältlich in steril oder nicht gamma-bestrahlt
Die Micronova BinLiner™ Stands™ aus Edelstahl lassen sich einwandfrei mit den BinLiners™ und Beuteln ähnlicher Größen kombinieren. Beide Varianten von Edelstahl-Gestellen sind autoklavierbar und beständig gegen gebräuchliche Reinigungslösungen und Desinfektionsmittel.
Das einzigartige rechteckige Edelstahl-Drahtständer verfügt über Kunststoffecken und -füße zum Einsetzen von Beuteln/Säcken für die Entsorgung von Abfall und Bekleidung. Die Kunststofffüße lassen sich einfach über den Reinraumboden bewegen ohne Kratzer zu hinterlassen und verhindern eine Rostbildung auf dem Boden, die durch Müllbeutelhalter entstehen kann. Das ergonomische Entfernen der Beutel von der Seite vereinfacht den Gebrauch im Vergleich zum vertikalen Entnehmen aus Standard-Abfalleimern. Die Eckbeine können entfernt werden, wenn eine Demontage erforderlich ist. Erhältlich in zahlreichen Größen für Beutel mit 5 bis 55 Gallonen Fassungsvermögen.
Das Edelstahl-Gestell in X-Form lässt sich einfach zusammenfalten, um es bei Nichtgebrauch zu verstauen. Am besten für 40-Gallonen-Beutel geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge