VWR® Maximum, Chemikalienbeständige Hülle
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
129-1217EA 182 EUR InStock
129-1217
VWR® Maximum, Chemikalienbeständige Hülle
Überzüge
Diese chemikalienbeständigen Hüllen bieten höchsten verfügbaren Schutz.
  • Chemikalien- sowie flüssigkeits- und partikelabweisend
  • Doppelt beschichtetes Material schützt vor gefährlichen Flüssigkeiten und giftigen Chemikalien
  • Maximale Haltbarkeit und Reißfestigkeit
Diese Hüllen wurden entwickelt, um den Barriereschutz zu optimieren und das Eindringen zahlreicher Chemikalien zu verhindern.
Die Schutzhüllen unterliegen einer strengen Prüfung und werden in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen hergestellt, um zu gewährleisten, dass jeder Artikel höchste Qualitätsstandards und die Spezifikation erfüllt.
Von einem unabhängigem Prüflabor chargenkontrolliert und -geprüft.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge