VWR® Maximum, Schutzhüllen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
129-1216EA 95.8 EUR InStock
129-1216 129-1220
VWR® Maximum, Schutzhüllen
Überzüge
Hergestellt aus flüssigkeitsundurchlässigem Material.
  • Vollständiger Schutz vor Flüssigkeiten und leichten Chemikalienspritzern
  • Niedrigste Partikelabgabestufe
  • Sauberes, fusselarmes Material
  • Gummizug entlang des unteren Saums sorgt für eine sichere Passform
Die Schutzhüllen bieten einen Barriereschutz gegen Flüssigkeiten, biologische Proben, Partikel und leichte Chemikalienspritzer.
Bakterienfiltrationseffizienz: 99,9%
Stufe I gemäß Helmke-Drum-Test
Zertifizierungen: Die Schutzhüllen unterliegen einer strengen Prüfung und werden in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen hergestellt, um zu gewährleisten, dass jeder Artikel höchste Qualitätsstandards und die Spezifikation erfüllt.
Von einem unabhängigem Prüflabor chargenkontrolliert und -geprüft.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge