VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe, PP
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
129-0037EA 149 EUR InStock
129-0037 129-0038 129-1556 129-1557 129-1558
VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe, PP
Beutel Entsorgungsbeutel
Diese robusten Beutel sind hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die autoklaviert werden müssen. PP, 50 µm dick.
  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Mit oder ohne Temperaturindikator verfügbar
  • Praktischer Temperaturindikatortext ist vor dem Autoklavieren weiß, danach schwarz
  • Text 'Contents Have Been Autoclaved' zeigt die erfolgreiche Autoklavierung an
  • Leuchtend rot für gute Erkennbarkeit und sehr gut sichtbarer Aufdruck „Biohazard“ mit entsprechendem Warnzeichen (nicht alle Artikel)
Die Taschen sind so formuliert, dassMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..