Slim Jim® Recycling Station Deckel
Lieferant: RUBBERMAID
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2007887 2007881 2007885 2007883 2007893 2007192 2007889 2007895 2007897 2007891 2007886 2007894 2007899 2007903 2007890 2007194 2007900 2007892 2007884 2007888 2007882
129-1997EA 35.8 EUR InStock
129-1997 129-2019 129-1999 129-2018 129-1990 129-2022 129-1995 129-2058 129-2057 129-1993 129-1998 129-2032 129-2055 129-2053 129-1994 129-2020 129-2054 129-1991 129-2017 129-1996 129-3970
Slim Jim® Recycling Station Deckel
Behälter Abfallbehälter
Farben und Öffnungen der Deckel unterstützen eine intuitive Mülltrennung. Die Vielfalt der Deckel erfüllt die Recyclinganforderungen jeder Einrichtung. Alle Deckel können angehoben werden, wenn sperrige Gegenstände entsorgt werden müssen.
  • Intuitive Deckelöffnungen helfen Kunden und Mitarbeitern, Wertstoffe effektiver zu sortieren
  • Die Scharnierdeckeleinsätze sind für jede Größe von Wertstoffen optimiert
  • Erhältlich in gängigen Recyclingfarben (Rot, Gelb, Grün, Blau, Dunkelgrau, Braun und Schwarz)
  • Einfache und langlebige Ausführung
  • Komponenten rasten ohne Verwendung von Hardware ein
Kompatibel mit dem Starterkit für Slim Jim® Recyclingstation und den Slim Jim® Recyclingstation-Werbetafeln.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge