Schlauchverbinder, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H197270000 H197280000 H197290000
129-2235EA 159 EUR InStock
129-2235 129-2236 129-2237
Schlauchverbinder, SP Bel-Art
Fittings und Verbinder
Die Einheit besteht aus zwei PE-Schlauchnippelanschlüssen, die sich mit einer zentralen Stecker/Hülse-Kegelverbindung fest zusammenfügen.
  • Geeignet für Vakuumanwendungen
  • Temperaturbeständig bis 80 °C
  • Gute chemische Beständigkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge