Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Beutel, Reißverschluss, Minigrip® biobasiert

Lieferant: Flexico

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ITM010100 ITM010101 ITM010103 ITM010106 ITM010109 ITM010110 ITM010113 ITM010115 ITM010122 ITM010123 ITM010125 ITM010128 ITM010129 ITM010130 ITM010131 ITM010133 ITM010135 ITM010147 ITM010151 ITM010153
129-2238EA 62.2 EUR InStock
129-2238 129-2239 129-2241 129-2243 129-2244 129-2245 129-2247 129-2249 129-2253 129-2254 129-2255 129-2257 129-2258 129-2259 129-2260 129-2262 129-2264 129-2274 129-2277 129-2279
Beutel, Reißverschluss, Minigrip® biobasiert
Beutel Probenbeutel
Klarer biobasierter PE-Beutel, Stärke 50 oder 60 µm, lebensmittelecht.

  • Innovativ, nachhaltiger Beutel mit ökologischem Design
  • Lebensmittelecht
  • Total transparent
  • Aufhänge- und/oder Belüftungsloch
  • Wiederverschließbar, wiederverwendbar, 100% recycelbar

Polyethylen LDPE aus erneuerbaren natürlichen Ressourcen (Zuckerrohr). Der Beutel ist wiederverschließbar, wiederverwendbar und zu 100% recycelbar (Monomaterial). Der biobasierte Minigrip®-Beutel hat eine hervorragende mechanische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit (von –40 bis +60 °C).

Zertifizierungen: Lebensmittelecht, Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich.

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge