Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Beutel, Reißverschluss, Beschriftungsbereich, Minigrip® biobasiert

Lieferant: Flexico

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ITM010164 ITM010166 ITM010167 ITM010168 ITM010169 ITM010172 ITM010174 ITM010175 ITM010177
129-2280EA 72 EUR InStock
129-2280 129-2281 129-2282 129-2283 129-2284 129-2285 129-2286 129-2287 129-2289
Beutel, Reißverschluss, Beschriftungsbereich, Minigrip® biobasiert
Beutel Probenbeutel
Klarer biobasierter PE-Beutel, Stärke 50 oder 60 µm, lebensmittelecht.

  • Innovativ, nachhaltiger und ökologischer Beutel
  • Lebensmittelecht
  • 3 weiße Beschriftungsfelder
  • Aufhänge- und/oder Belüftungsloch
  • Wiederverschließbar, wiederverwendbar, 100% recycelbar

Polyethylen LDPE aus erneuerbaren natürlichen Ressourcen (Zuckerrohr). Der Beutel ist wiederverschließbar, wiederverwendbar und zu 100% recycelbar (Monomaterial). Der biobasierte Minigrip®-Beutel hat eine hervorragende mechanische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit (von –40 bis +60 °C).

Zertifizierungen: Lebensmittelecht, Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich.

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge