Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Beutel, stehend, wiederverwendbar, PE/EVOH-PE

Lieferant: Flexico

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ITM080501 ITM080502 ITM080503 ITM080504 ITM080505 ITM080506 ITM080507 ITM080508
129-2303EA 480 EUR InStock
129-2303 129-2304 129-2305 129-2306 129-2307 129-2308 129-2309 129-2310
Beutel, stehend, wiederverwendbar, PE/EVOH-PE
Beutel Probenbeutel
Klarer Beutel, Zip-Verschluss, Kontakt mit Nahrungsmitteln.

  • Sauerstoffbarriere und Schutz vor Feuchtigkeit
  • Ideal für fettige oder trockene Produkte
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt
  • Transparent und Reißverschluss mit akustischem und taktilem Effekt
  • Wiederverschließbar, wiederverwendbar, 100% recycelbar
  • Aufrechte Position zur Präsentation im Regal

Der PE/EVOH-PE-Beutel besteht aus einer komplexen Folie aus einem einzigen Material, die zu 100 % recycelbar ist. Die 5-µm-EVOH-Schicht bietet einen hervorragenden Barriereschutz gegen Sauerstoff, Kohlendioxid und Aromastoffe, ohne die Recyclingfähigkeit des Beutels zu beeinträchtigen. Die das EVOH umgebenden Schichten aus Polyethylen dienen zusätzlich als Feuchtigkeitsschutz. Ihre Produkte sind vor äußeren Kontaminationen geschützt und ihre Eigenschaften werden so erhalten.

Zertifizierungen: Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Zertifikat auf Anfrage erhältlich.

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge