Klare PE-Beutel, Stärke 60 µm, lebensmittelecht.
- Hohe Transparenz und Glanz
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Aufhänge- und/oder Belüftungsloch
- Wiederverschliessbar, wiederverwendbar, 100% recycelbar
Hergestellt aus Polyethylen (LDPE). Design mit Zip-Verschluss zum einfachen Öffnen und schnellen Verpacken. Die Minigrip®-Tasche hat eine hervorragende mechanische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit (von –40 bis +60 °C).
Zertifizierungen: Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Zertifikat auf Anfrage erhältlich.