Recyclinglösung für Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe
Lieferant: TERRACYCLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CS129-L-DE CS129-M-DE CS129-S-DE
129-2446EA 215.52 EUR InStock
129-2446 129-2447 129-2448
Recyclinglösung für Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
Eine Zero Waste Box™ ist eine komplette und bequeme Lösung, die Lagerung, Versand und Recycling einer bestimmten Abfallart umfasst, die derzeit nicht durch Gemeinden oder traditionelle Recyclinganlagen recycelt werden kann.
  • Verringern Sie Abfall, der sonst auf Deponien landet oder verbrannt wird
  • Recyceln Sie die nicht recycelbaren Gegenstände und verringern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck
  • Das Verbessern der Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens kann Ihr Firmenimage und dadurch die Mitarbeitereinbindung und -zufriedenheit verbessern
Verwenden Sie diese Zero Waste Box™ zum recyceln von: Jegliche Marken und Typen starrer Laborkunststoffe; Zentrifugenröhrchen, Plastikflaschen, Tabletts, Becher, Kunststoffspatel und Pipettenspitzen (bitte entfernen Sie alle Filter).
So funktioniert es:
• Bestellung - Wählen Sie eine Zero Waste Box™ nach der von Ihnen benötigten Recyclingmenge.
• Sammeln - Füllen Sie Ihre Box mit dem zulässigen Abfall und versiegeln Sie die Box mit Klebeband.
• Versenden - Wenn die Zero Waste Box voll ist, versiegeln Sie sie bitte und schicken Sie sie mithilfe des vorfrankierten Versandetiketts, das bereits auf der Rückseite der Box angebracht ist, an uns zurück. Schicken Sie Ihre DHL-Sendungsnummer an unseren Kundenservice unter kontakt@terracycle.de, um die Abholung zu organisieren.
• Nachbestellen - Recyceln Sie weiterhin und bestellen eine neue Zero Waste Box™. Ihre gesammelten Abfälle erhalten ein zweites Leben als recycelte Materialien, wodurch die Notwendigkeit der Gewinnung neuer Materialien und die Erschöpfung von Ressourcen verringert wird.
Alle durch die Zero Waste Box™ gesammelten Materialien werden sortiert und für ihre Wiederverwendung in Rohstoffe verarbeitet, anstatt auf der Mülldeponie zu landen.
Kartons aus 84% recycelten Materialien. Boxcontainer und Einlage sind zu 100% recyclingfähig.
Achtung! Bitte beachten: Bitte senden Sie keine Gegenstände die mit Substanzen, die als gefährliche Abfälle gekennzeichnet sind oder mit solchen in Kontakt gekommen sind, z. B. scharfe, entflammbare, reaktive, säurehaltige, giftige, ätzende, zündfähige, toxische, infektiöse oder pathogene Materialien, sowie mit Blut verschmutzte Materialien, die eine Gefahr für Umwelt und Mensch bedeuten.
Versenden Sie keine medizinischen Abfälle. Dies beinhaltet mit Blut oder Körperflüssigkeiten verschmutze Materialien und Abfälle aus Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, häuslicher Pflege, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Blutbanken, tierärztliche Kliniken und mehr.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge