GMP-Bezüge, DuPont™ Tyvek® 1422A
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
COVTVK0716E COVTVK1048E COVTVK1416 COVTVK1416E COVTVK1460 COVTVK1460E COVTVK1613 COVTVK1613E COVTVK2009E COVTVK2048 COVTVK2048E COVTVK3012E COVTVK3260 COVTVK3260E COVTVK4410E COVTVK4836 COVTVK4836E COVTVK5060E COVTVK6036E COVTVK7248WS8T COVTVK3230E 1012TW 1013TW COVTVK281216E
129-2758EA 8440 EUR InStock
129-2758 129-2759 129-2731 129-2718 129-2719 129-2720 129-2721 129-2722 129-2723 129-2724 129-2725 129-2726 129-2728 129-2729 129-2730 129-2903 129-3079 129-3081 129-3082 129-3083 129-2727 KACC1012TW KACC1013TW KACCCOVTVK281216E
GMP-Bezüge, DuPont™ Tyvek® 1422A
Überzüge
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie Ihre Aktivitäten zur Gerätevorbereitung für die Dampfsterilisation; oder bei der Verwendung in einer pharmazeutischen Produktionsumgebung, um gereinigte Ausrüstung vor Kontamination zu schützen.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität zum SOP in Bezug auf das Einwickeln
  • Individuell in Polybeutel verpackt und markiert Dampfsterilisationsindikator - Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest
  • Zylindrisch
  • Hydrophob und fusselfrei
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..