Autoklavierbare Schutzkappen, mit Tyvek®-Zugband, BHD
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MFNWB05D MFNWB07D MFNWB09D MFNWB12D MFNWB16D
129-3060EA 5520 EUR InStock
129-3060 129-3061 129-3063 129-3065 129-3066
Autoklavierbare Schutzkappen, mit Tyvek®-Zugband, BHD
Überzüge
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie die Aktivitäten zum Vorbereiten der Ausrüstung für Sterilisationen.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität zum SOP in Bezug auf das Einwickeln
  • Dampfsterilisationsindikator - Autoklavierbar bis zu 135 °C
  • Reiß- und stichfest
  • Deutlich optimierter Prozess im Vergleich zum Verpacken mit Tüchern und Klebeband
  • Tyvek® Zugbandverschluss
BHD Schutzkappen sind praktische Hilfen um Öffnungen an Flaschen, Bechern, Containern, Medienflaschen, Ventilen, Rohren und Schläuchen abzudecken. Diese Abdeckungen sind luftdurchlässig und schützen die Ausrüstung vor dem Eindringen von Mikroben durch Öffnungen jeder Größe. Sie sind auch autoklavierbar und können während der Sterilisation verwendet werden, um die Zeit für das aufwändige Einwickeln von offenen Containern zu reduzieren. Jeder Verschluss enthält ein Tyvek® Tunnelzugband, um eine optimale Abdichtung um runde Öffnungen herum zu schaffen.
Lieferumfang: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.
Verpackung: Praktische Verpackung - 100 pro versiegeltem Polybeutel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge