Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Autoklavierbare Schutzkappen mit Rand, Tyvek®

Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

MFT2A05SK02 MFT2A07SK02 MFT2A09SK02 MFT2A12SK02 MFT2A18SK02 MFT2A18SK02TL
129-3124EA 6780 EUR InStock
129-3124 129-3127 129-3130 129-3132 129-3135 129-3136
Autoklavierbare Schutzkappen mit Rand, Tyvek®
Überzüge
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie die Aktivitäten zum Vorbereiten der Ausrüstung für die Sterilisation.

  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität zu SPO in Bezug auf den Schutz gereinigter Ausrüstung
  • Dampfsterilisationsindikator - Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest, hydrophob und fusselfrei Tyvek® 1422A
  • Mit Zugband passend für viele Durchmesser
  • Mit Randverbreiterung zum einfachen Abnehmen
  • Praktische Verpackung 100 pro versiegeltem Polybeutel

Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie die Aktivitäten zum Vorbereiten der Ausrüstung für die Sterilisation. Tyvek® Schutzkappen mit Rand sind praktische Hilfen um Öffnungen an Flaschen, Bechern, Containern, Medienflaschen, Ventilen, Rohren und Schläuchen abzudecken. Diese Abdeckungen sind luftdurchlässig und schützen die Ausrüstung vor dem Eindringen von Mikroben durch Öffnungen jeder Größe. Da sie autoklavierbar sind können sie während der Sterilisation verwendet werden, um die Zeit für das aufwändige Einwickeln von offenen Containern zu reduzieren. Jeder Verschluss enthält ein latexfreies Gummiband, um eine optimale Abdichtung mit zusätzlicher 2" (51 mm) langer Randverbreiterung um runde Öffnungen herum zu schaffen. Die Randverbreiterung bietet einen sicheren Bereich zum Entfernen der Abdeckung, ohne versehentlich die kritischen Oberflächen mit den Fingern zu berühren.

Zertifizierungen: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge