VWR®, Sterile Twist-Seal-Beutel für Reinraumanwendungen, doppelt verpackt
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
129-9889EA 618 EUR InStock
129-9889 129-9890 129-0665 129-9000 129-9003 129-9001 129-9002 129-9004 129-9005 129-9006 129-9007 129-9008 129-9009 129-9010 129-9011 129-9012 129-9013 129-9014 129-9015 129-9016 129-9017 129-9018
VWR®, Sterile Twist-Seal-Beutel für Reinraumanwendungen, doppelt verpackt
Beutel Probenbeutel
PE-Beutel, transparent. Diese sterilen Probenahmebeutel sind sichere, kontaminationsfreie und flexible Behälter für verlässliche Analyseergebnisse. Kostengünstiges und effizientes Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben. Mit diesen Beuteln kann der Benutzer sterile Probenbeutel ohne Angst vor Kontamination in den Reinraum bringen. Die Probenbeutel sind doppelt verpackt, sodass der äußere Beutel vor Betreten des Reinraums entfernt werden kann und die Anzahl der exponierten Beutel verringert wird.
  • Die Beutel sind durch Gammabestrahlung innen und außen steril
  • Sterilitätszertifikat in jeder Box
  • Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer für jedes Produkt
  • Maximale Beutelöffnung zum leichteren Einfüllen der Proben
  • Aufziehlaschen zum Öffnen des Beutels ohne Gefahr der Kontaminierung des Beutelinhalts
  • Die Beutel eignen sich für Feststoffe, halbfeste Stoffe und Flüssigkeiten
  • Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und BPA
Regulations: NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO-14644.
Zertifizierungen: NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO 14644.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge