Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Autoklavierbare Beutel, Standard

Lieferant: RATIOLAB

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

7001100 7001150 7001200 7001300 7001210 7001310 7001212 7001311
129-9711EA 178.19 EUR InStock
129-9711 129-9712 129-9713 129-9714 129-0701 129-0702 129-1096 129-1179
Autoklavierbare Beutel, Standard
Beutel Entsorgungsbeutel
Beutel aus sehr starker PP-Folie mit einer breiten Bodennaht. Zur Entsorgung von kontaminiertem Laborzubehör.

  • Autoklavierbar bei 134 °C (20 min.)
  • Foliendicke 50 oder 100 µm

Zum Autoklavieren darf der Beutel nicht komplett geschlossen werden.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge