Lithium acetate hydrate, Puratronic®, 99.998% (metals basis) 1 * 25 g
Lieferant: ALFA AESAR
Lithium acetate hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Lithium acetate hydrate, Puratronic®, 99.998% (metals basis) 1 * 25 g 12982.14 1 * 25 g
Hersteller-Artikelnummer:: 12982.14
Lokale Artikelnummer:: ALFA12982.14
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder