Ghost Dye™
Lieferant: TONBO BIOSCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13-0879-T100
13-0879-T100EA 50.1 EUR InStock
13-0879-T100
Ghost Dye™
Ghost Dye™
Ghost Dye™ Violet 540 is an amine reactive viability dye that can be used to discriminate viable from non-viable mammalian cells in flow cytometry applications
  • Excitation Laser Violet (405 nm)
  • Emission (nm) 537
This dye irreversibly binds free amines available on the cell surface as well as intracellular free amines exposed in cells with compromised cell membranes. Necrotic cells with compromised membranes will react with significantly more Ghost Dye™ Violet 540 dye than viable cells in the same sample and therefore will exhibit much greater fluorescence intensity allowing exclusion of these cells from analysis.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..