Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithiumhydroxid Monohydrat ≥98,5%, Purum, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

13020-1KG 13020-6X1KG
13020-1KGEA 229.11 EUR InStock
13020-1KG 13020-6X1KG
Lithiumhydroxid Monohydrat ≥98,5%, Purum, Fluka™
Lithiumhydroxid Monohydrat
  • ≥95% for general laboratory use.


Formel: LiOH·1H₂O
MW: 41.96 g/mol
Siedepunkt: 920
Melting Pt: 423 °C
Dichte: 1.830 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149772
CAS-Nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.5 %
Assay of Li₂CO₃ Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge