Blei(IV)fluorid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
13070.04
13070.04EA 110 EUR InStock
13070.04
Blei(IV)fluorid ≥99%
Blei(IV)fluorid
Purity: 99% CAS No.: 7783-59-7 Molecular Formula: PbF4 Formula Weight: 283.18 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00016278
Formel: F₄Pb
MW: 283.19 g/mol
Melting Pt: 600
Dichte: 6.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016278
CAS-Nummer: 7783-59-7
EINECS: 232-012-9
UN: 2291
Merck Index: 12,05448
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..