Kupfer(II)fluorid Dihydrat
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
13076.18 13076.30
13076.18EA 46.1 EUR InStock
13076.18 13076.30
Kupfer(II)fluorid Dihydrat
Kupfer(II)fluorid Dihydrat
CAS No.: 13454-88-1 Molecular Formula: CuF2.2H2O Formula Weight: 137.57 (101.54anhy) Physical Form: Powder Density: 2.934 Odour: Odourless Merck Reference: 14,2638 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010977
Flux in casting gray iron
Formel: CuF₂·2H₂O
MW: 137.57 g/mol
Melting Pt: >130 °C (Zers.)
Dichte: 2.934
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010977
CAS-Nummer: 13454-88-1
EINECS: 232-147-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge