Vakuum-Controller, VACUU·SELECT
Lieferant: VACUUBRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
20700000
131-0000EA 1700 EUR InStock
131-0000
Vakuum-Controller, VACUU·SELECT
Pumpen Vakuum-Controller
Der VACUU·SELECT Controller ist ein intuitiver, einfach zu bedienender Vakuum-Controller mit Touch-Display für alle
Vakuumprozesse im Labor. Bei Lösemittelverdampfungen erkennt der VACUU·SELECT den Siedepunkt und regelt den Vakuumprozess bei Bedarf selbst nach.
  • Regelt alle Vakuumprozesse im Chemielabor
  • Grafische Bedienoberfläche vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Vordefinierte Anwendungen ersparen Zeit und bringen reproduzierbare Ergebnisse
  • Einfach zu bedienender Anwendungseditor ermöglicht eigene Prozessabläufe
  • Integrierte Hilfefunktion
Mit dem VACUU·SELECT Controller haben Sie die Möglichkeit, die manuelle Solldruck-Anpassung für einfache Prozesse zu nutzen, auf Knopfdruck vordefinierte Anwendungen zu starten oder Ihre eigene Anwendung mit dem einfachen Drag-and-Drop-Editing zu erstellen. Um vordefinierte Anwendungen zu nutzen, einfach die gewünschte Anwendung wählen und starten. Der Controller führt den Vakuumprozess selbständig – bis zum Ende.
Lieferumfang: Vakuum-Controller VACUU.SELECT inklusive Vakuumsensor, Belüftungsventil, Steckernetzteil, Verlängerungskabel VACUU·BUS® (2 m).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge