Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® Fertigplatten (90 mm), bestrahlt

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


111114ZIEA 35.5 EUR InStock
111114ZI 131114ZI 131114PY 131114RY 111114TI 131114TI 110802ZI 130802ZI 110884ZI 130884ZI 110774ZI 110070PY 110884CY 112750ZI 130884CY 110884TI 110802ZIMP 110884TIMP 110774ZIMP 111114TIMP 111114ZIMP 112230CAMP 131114TIMP 131114ZIMP 131114PYMP 281112ZI 280882TI 280882ZI 281112TI 281112TI30 499270OO 131114XI 285712TI
VWR® Fertigplatten (90 mm), bestrahlt
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Erhältlich als 90 mm-Platten gemäß Normen. TLHTh (Tween, Lecithin, Histidin, Thiosulfat) werden als Desinfektionsmittel-Neutralisatoren verwendet. Die Beutel sind entweder doppelt oder dreifach verpackt erhältlich. Eine Packung pro Beutel ist mit dem Bestrahlungsindikator versehen.

  • Die Dreifachverpackung gewährleistet, dass die Packung selbst nicht die Umgebung verunreinigt, da die erste Verpackungslage direkt vor dem Betreten des Reinraums entfernt wird
  • Mit Bestrahlungs-/Dosimetrie-Bescheinigung lieferbar
  • VHP-Resistenzstudien für alle dreifach verpackten Platten verfügbar

Storage: 15 to 25 °C for plates 280882TI, 280882ZI, 281112TI and 281112ZI; 2 to 14 °C for all the other plates.

Verpackung: The plates are packed 10 each in a plastic shrink-wrapped bag. Box contains 2 bags with a total of 20 or 6×10 plates.


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge