Calciumchlorid Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
1318.1000EA 188.25 EUR InStock
1318.1000 1318.0100
Calciumchlorid Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600
Melting Pt: 176
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.0 %
Ammonium (NH4) max. 0.005 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.05 %
Sodium (Na) max. 0.01 %
Strontium (Sr) max. 0.05 %
Insoluble in Water max. 0.005 %
Oxidizing Substances (as NO3) max. 0.003 %
pH of 5% Solution at 20°C 4.5 - 6.5
Sulfate (SO4) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..