Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzylamin ≥99,0%, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 35.5 EUR InStock
13180-100ML 13180-500ML
Benzylamin ≥99,0%, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Benzylamin


Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge