Die stabilen Reinraumtische sind für robustere und anspruchsvollere Tätigkeiten konzipiert und werden nach den höchsten Reinraumstandards gefertigt. Die Untergestelle bestehen aus Rohren für eine einfache Reinigung und optimale Luftführung.
- Die Tische sind mit Halterungen ausgestattet an denen sich alle gekauften oder bei Bedarf später nachgekauften Zubehörteile befestigen lassen
- Die Tischplatten reduzieren Vibrationen und sind bis zu 100 kg belastbar
Edelstahl 304, elektrolytisch poliert, mit eloxierten Aluminium-Verbindungen
Lieferumfang: Die Tische werden flach verpackt und mit entsprechender Anweisung zur einfachen Montage geliefert (Montagedauer: 10 Minuten). Andere Ablageböden sind auf Anfrage erhältlich.