VWR® Mr. Lab, Stühle und Hocker
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
132-0416EA 461 EUR InStock
132-0416 132-0417 132-0425 132-0426 132-0501 132-0939 132-0963 132-0964 132-0965 132-0966 132-0967
VWR® Mr. Lab, Stühle und Hocker
Stühle
Sämtliche Stühle und Hocker sind mit 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium ausgeführt.
  • Rückenlehne ist in Höhe und Neigung verstellbar
  • Sitzhöhe ist durch Gasdruckfeder verstellbar
  • 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium
Die perfekte Kombination aus Komfort und Ergonomie für optimale Leistung. Anatomisch geformte Kissen mit Beckenstütze und integrierter Lordosenstütze. Sehr komfortabel, mit großer, weicher Kunstlederpolsterung, abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig.
Gleiter: Die Gleiter bestehen aus verschleißfestem Kunststoff und besitzen eine große Auflagefläche für einen hohen Grad an Stabilität.
Laufrollen: Doppelrollen mit lastabhängigen Bremsen müssen den Gegebenheiten des Bodens entsprechend gewählt werden. Sämtliche Stühle werden standardmäßig mit weichen Rollen für harte Böden geliefert. Optional sind auch harte Rollen für weiche Böden erhältlich.
„Stop & Go“-Technologie: Aus Sicherheitsgründen dürfen sich Stühle, deren Sitz höher als 650 mm liegt, während ihrer Verwendung nicht bewegen. Dank der innovativen „Stop & Go"-Rollen lassen sich diese Stühle nur bewegen, wenn niemand auf ihnen sitzt.
Conform to security level S2, GMP
Zertifizierungen: Entsprechen Sicherheitsstufe S2, GMP.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge