Gowning racks, wall-mounted
Lieferant: Palbam
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GRW08CMP GRW40CMP GRW16CMP GRW24CMP GRW32CMP
132-0988EA 1200 EUR InStock
132-0988 132-0992 132-0989 132-0990 132-0991
Gowning racks, wall-mounted
Möbel Kleiderständer
An der Wand montierte Kleiderständer aus Edelstahl 304 mit elektropolierter Oberfläche.
  • Garderoben werden mit Kleiderbügeln aus Edelstahl und Zahlenetiketten geliefert
  • Das einzigartige Design richtet die Kleiderbügel für ein sauberes Erscheinungsbild aus und gewährleistet, dass sich die Kleiderbügel nicht berühren
Lieferumfang: Normalerweise ab Lager für den Direktversand vom Lieferanten verfügbar. Wird flach verpackt mit Montageanleitung geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge