Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Regaleinheiten

Lieferant: Palbam

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

SU-1340-4-P SU-1240-4P SU-1060-4-P SU-1060-4-S SU-1040-4-S SU-1040-4-S-C SU-1060-4-S-C SU-1640-4-P SU-1640-4-S SU1660-S-SHELF
132-1060EA 0 EUR InStock
132-1060 132-1059 132-1056 132-1057 132-0998 132-0999 132-1058 PALBSU-1640-4-P PALBSU-1640-4-S PALBSU1660-S-SHELF
Regaleinheiten
Möbel Regale
Qualitativ hochwertige Reinraum-Regaleinheiten auf höhenverstellbaren Nivellierfüßen oder auf 130 mm (5") Reinraum-Laufrollen aus weißem Nylon.

  • Optionen für Einlegeböden: massiv oder perforiert
  • Einlegeböden sind entnehmbar oder alle 200 mm (8") höhenverstellbar
  • 4 Einlegeböden pro Einheit (zusätzliche Einlegeböden können separat bestellt werden)

Stainless steel 304, electropolished.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge