VWR®, Ergonomische Laborstühle und -hocker
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
132-1099EA 322 EUR InStock
132-1099 132-1100 132-1104 132-1105 132-1301 132-1300
VWR®, Ergonomische Laborstühle und -hocker
Stühle
Da niemand über einen vollkommen symmetrischen Körperbau verfügt, haben viele Menschen Rückenprobleme, die manchmal mit einem Gefühl von schweren Beinen einhergehen. Dieser Stuhl behebt dieses Problem, da er eine gute Arbeitsposition vorgibt und eine dynamische Haltung unterstützt, die die Durchblutung verbessert. Die natürliche Balance des Körpers wird verbessert und die Durchblutung der Beine gefördert. Die ergonomischen Laborstühle und -hocker von VWR® passen sich automatisch dem Körper und den Bewegungen des Benutzers an.
  • Passt sich automatisch an den Benutzer an
  • Erleichtert eine aufrechte Haltung
  • Entlastet die Wirbelsäule
  • Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
  • 5-strahliges Fußkreuz aus schwarzem Stahl, verstärkt und abriebfest
  • Beständig gegen Funken, Chemikalien und schwache Säuren
Das innovative Sitzdesign besteht aus einer kurzen, nach vorne geneigten Sitzfläche, die in zwei Teile aufgeteilt ist und auf blauen Silent-Blocks aufliegt.
Der Sitz aus PU-Schaum hat eine Stärke von 40 mm und ist sehr gut verformbar, was eine bessere Druckverteilung bei Bewegungen ermöglicht.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge