HD Super™ process tables
Lieferant: Metro International
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
WT307US
132-2105EA 3120 EUR InStock
132-2105
HD Super™ process tables
Möbel Tische und Werkbänke
Die Laborarbeitstische aus Edelstahl sind in zwei Varianten, mit oder ohne Bodenplatte, erhältlich. Die Varianten ohne Bodenplatte ermöglichen mittels einer 3-Traversen-Verstrebung einen freien Fußraum ohne störende Frontleiste.
  • Unobstructed flat surface for unimpeded work
  • No sharp edges through specially rounded corners
  • All stationary tables are 864 mm high with stationary posts and levelling feet (feet individually height-adjustable)
  • All mobile tables are 864 mm high with special posts and 4 poly casters (127 mm) - 2 swibel/2 brake
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge