Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Europium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

13213.06 13213.14
13213.06EA 144 EUR InStock
13213.06 13213.14
Europium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III)bromid Hydrat
Purity: 99.99% Molecular Formula: EuBr3.xH2O Formula Weight: 391.69(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049921


Formel: Br₃Eu·H₂O
MW: 409.69 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049921
CAS-Nummer: 560069-78-5
EINECS: 237-349-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge