Reinraumbänke, Basic
Lieferant: Palbam
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GB-0630 GB-0830 GB-1030 GB-1230 GB-1430
134-0496EA 1070 EUR InStock
134-0496 134-0497 134-0498 134-0499 134-0500
Reinraumbänke, Basic
Möbel Bänke für Umkleideräume
Reinraumbänke aus Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
  • Abgerundete Kanten
  • Höhenverstellbare Füße
  • Fußabdeckungen (decken unschöne Schraubverbindungen zum Boden ab)
  • Keine Punkte zum Hängenbleiben
  • Hochrein
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge